Sodium chlorure ≥99.0% (par titration argentométrique), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
|
Attention
|
Synonyms:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
3624-20EA
589.01
EUR
3624-20
3624-01
3624-05
3624-06
3624-07
3624-60
Sodium chlorure ≥99.0% (par titration argentométrique), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium chlorure
Formule:
NaCl MW: 58.44 g/mol Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa) Point de fusion: 801 °C Densité: 2.16 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003477 Numéro CAS: 7647-14-5 Merck Index: 14,08599 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≥99.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 5.0 - 9.0 |
Assay (NaCl) (by Ag titrn) | ≥99.0 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 9.0 |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Iodide (I) | ≤0.002 % |
Bromide (Br) | ≤0.01 % |
Chlorate and Nitrate (as NO₃) | ≤0.003 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO₄) | ≤0.004 % |
Barium (Ba) | Passes Test |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |