Imprimer
Sodium acétate, anhydre ≥99.0%, poudre blanche, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Gestion du changement (MOC) catégorie = NI
7372-20EA 0 EUR
7372-20 7372-24
Sodium acétate, anhydre ≥99.0%, poudre blanche, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COONa) ≥99.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.2
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
Appearance (fine, white powder)
Learn more