Imprimer
Ether de pétrole, 40…60 °C, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
6722-45EA 546.03 EUR
6722-45 6722-25
Ether de pétrole, 40…60 °C, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Ether de pétrole
Densité: 0.7
Point d'éclair: -10
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3 II