Imprimer
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 98.0-101.0% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
2540-07EA 0 EUR
2540-07 2540-01 2540-R 2540-05
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 98.0-101.0% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Point d'ébullition: 1190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05751
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (MnCl₂·4H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 6.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
ACS - Zinc (Zn) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm