Imprimer
Sodium hypochlorite 1,3 - 1,6% chlore disponible, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Hypochlorite de sodium
3941.0100PEEA 0 EUR
3941.0100PE 3941.1000PE
Sodium hypochlorite 1,3 - 1,6% chlore disponible, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
ONU: 3212
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Active Chlorine 1.3 - 1.6 %