Imprimer
Sodium hypochlorite solution 5%, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Hypochlorite de sodium
3936.1000EA 24.84 EUR
3936.1000
Sodium hypochlorite solution 5%, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
ONU: 3212
ADR: 5.1,II