Imprimer
Ammonium bifluorure ≥96.0%, en paillettes, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
0619-05EA 245.41 EUR
0619-05 0619-07 0619-09
Ammonium bifluorure ≥96.0%, en paillettes, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ammonium bifluorure
Formule: NH₄HF₂
MW: 57.04 g/mol
Point de fusion: 124.6 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012018
Numéro CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
ONU: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NH₄FHF) ≥96.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.02 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.5
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Moisture (as H₂O) ≤ 0.4 %
Product may contain black specks that are indigenous to product.