Acétone ≥99.5%, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
|
Danger
|
Synonyms:
Diméthyle cétone
9009-07EA
401
EUR
9009-07
Acétone ≥99.5%, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Acétone
Formule:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95,4 °C Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 ONU: 1090 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119471330-49 |
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use | |
Assay ((CH₃)₂CO) (by GC, corrected for water) | ≥ 99.5 % |
Color (APHA) | ≤ 10 |
Residue after Evaporation | ≤ 0.001 % |
Solubility in H₂O | Passes Test |
Titrable Acid (meq/g) | ≤ 0.0003 |
Titrable Base (meq/g) | ≤ 0.0006 |
Aldehydes (as HCHO) | ≤ 0.002 % |
Isopropyl Alcohol (CH₃CHOHCH₃)(by GC) | ≤ 0.05 % |
Methanol (CH₃OH)(by GC) | ≤ 0.05 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.20 ppm |
Substances Reducing Permanganate | Passes Test |
Water (H₂O) | ≤ 0.5 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.2 ppm |
Copper (Cu) | ≤ 0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤ 0.050 ppm |
Nickel (Ni) | ≤ 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤ 0.100 ppm |