Imprimer
VWR®, Lames d’imprimante à jet d’encre
Fournisseur: VWR Collection
631-1177EA 194 EUR
631-1177 631-1178 631-1179 631-1182
VWR®, Lames d’imprimante à jet d’encre
Lames Lames de microscopes
Les lames de microscopie sont conçues avec des extrémités dépolies en couleur pour la coloration H&E sur des sections congelées lors d’un examen histopathologique.
  • Durée de vie de 60 mois
  • Pré-nettoyées, sans marquage ou impression ni risque de contamination
  • Marquage avec un système d’étiquetage conventionnel, un crayon, des marqueurs et des imprimantes à jet d’encre
Spécialement conçues pour toutes les imprimantes à jet d’encre.
Conditionnement: 50 pièces par boîte. 50 boîtes par caisse.
Attention: Les articles fragiles doivent être stockés au sec et dans des conditions de température du laboratoire appropriées.