Nickel chromium iron, en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
44888.30
44888.A1
44888.30EA
227
EUR
44888.30
44888.A1
Nickel chromium iron, en poudre -325 mesh
Nickel chromium iron
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt%
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD01741927
Formule:
Ni:Cr:Fe;58:27-31:7-11% Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01741927 ONU: 3089 ADR: 4.1,III |