Imprimer
VWR®, Plaques à puits profonds, 96 puits ronds
Fournisseur: VWR Collection
732-3322EA 266 EUR
732-3322 732-3324 732-3328 732-3716 732-3718 732-3719 732-3802 732-3803
VWR®, Plaques à puits profonds, 96 puits ronds
Microplaques Microplaques deepwell
En PP vierge pour minimiser les substances extractibles.
  • Rebord surélevé pour éviter la contamination croisée et permettre un meilleur joint thermosoudé
  • Également disponible sans rebord pour permettre l’insertion de flacons ou lorsque des joints adhésifs sont utilisés
  • Exemptes de RNase et de DNase
  • Fond rond pour un mélange et une récupération optimaux
  • Peuvent être stocké à –80 °C
Adapté à une utilisation impliquant des équipements automatisés de manipulation d’échantillons.