Imprimer
Racle pour salle blanche, NovaSqueegee™
Fournisseur: MICRONOVA
QDNS-12 QDNS-18 QDNS-22 NS-22 RS-12 RS-18 RS-22
129-0531EA 173 EUR
129-0531 129-0532 129-0533 141-0095 141-0096 141-0097 141-0098
Racle pour salle blanche, NovaSqueegee™
Serpillières
Cet adaptateur pour raclette de nettoyage des murs, des fenêtres et des écrans est vendu avec une lame en caoutchouc standard. Largeurs disponibles: 300, 460 et 560 mm. L'adaptateur NovaSqueegee se fixe à la gamme de manches SSU.
  • Designed to clean windows, screens, floors, and walls in the cleanroom
  • Made with 304 electropolished stainless steel and Derlin® resin
  • Rubber replacement blades available
  • PVA replacement blades available for absorbency
  • Quick disconnect handle attachment
  • Entire unit is autoclavable
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a quick disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles for extended reach.