Imprimer
Systèmes de nettoyage plats BCR®
Fournisseur: BERKSHIRE
FLATMOPHEAD3AP HANDLE.FMTELE1 FLATMOPHEAD1AP
141-1702EA 128 EUR
141-1702 BERKHANDLE.FMTELE1 141-1701
Systèmes de nettoyage plats BCR®
Serpillières
Le nettoyage efficace des sols, murs et autres grandes surfaces est essentiel à la propreté globale de l'environnement de production. Les systèmes de nettoyage BCR® reproduisent la façon la plus efficace de nettoyer une surface, essuyage. Ces systèmes de nettoyage sont faciles à utiliser, très efficaces et rapides. Le système est très flexible, associant une vaste gamme d'autres lingettes pour balais conçues pour des niveaux particuliers de propreté avec une gamme de balais à tête plate.
  • Aluminium anodisé de haute qualité
  • Peut être autoclavé pour une utilisation stérile
  • Mécanismes de ressort en acier inoxydable unique pour la fixation de l'essuie-glace
  • Les yeux en plastique maintiennent les essuie-glaces en place (pas autoclavable)
Certifications: ISO Class 3-7 / floors, walls and ceilings.