Imprimer
Agitateurs magnétiques chauffants, série C-MAG HS
Fournisseur: IKA
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 EUR
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Agitateurs magnétiques chauffants, série C-MAG HS
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Agitateurs compacts avec plaque en céramique résistant aux produits chimiques. Panneau de commande surélevé pour éviter au maximum de recevoir d'éventuelles éclaboussures, et pour lire et régler aisément la température. Affichage numérique du code d'erreur, indicateur avertissant l'utilisateur que la plaque est chaude, et adhésion magnétique puissante pour maintenir le barreau d'agitation en place.
  • Contrôle par microprocesseur du moteur et de la plaque chauffante permettant d'assurer le maintien d'une vitesse constante et de la température réglée.
  • C-MAG HS 7 et C-MAG HS 10 utilisables avec un thermomètre à contact, le ETS-D5 par ex., pour un contrôle précis de la température
  • Circuit de sécurité fixe permettant de couper le chauffage si la température dépasse +550 °C
  • Affichage numérique pour un réglage précis et reproductible de la température
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21