Imprimer
Plaques chauffantes, C-MAG HP
Fournisseur: IKA
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 720 EUR
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Plaques chauffantes, C-MAG HP
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Plaques chauffantes compactes avec dessus en céramique résistant aux produits chimiques. Panneau de commande surélevé pour éviter au maximum de recevoir d'éventuelles éclaboussures, et pour lire et régler aisément la température. Avec affichage numérique du code d'erreur et témoin lumineux avertissant l'utilisateur que la plaque est chaude.
  • Modèles C-MAG HP 7 et C-MAG HP 10 utilisables avec le thermomètre à contact ETS-D5, pour un contrôle précis de la température
  • Circuit de sécurité fixe permettant de couper le chauffage si la température dépasse +550 °C
  • Contrôle par microprocesseur de la plaque chauffante pour assurer le maintien de la température réglée
  • Affichage numérique pour un réglage précis et reproductible de la température
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 21