Imprimer
Surbottes BioClean-D™ pour salle propre, CleanTough™
Fournisseur: Nitritex
S-BDOB BDOB
113-2265EA 359 EUR
113-2265 113-0814
Surbottes BioClean-D™ pour salle propre, CleanTough™
Vêtements à usage unique
Ces surbottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu BioClean-D™ léger, résistant à l'usure, à faible peluchage (tissu laminé en PP avec un film de PE) qui offre un confort maximal et assure une protection contre les vaporisations fines et les particules.
  • Slip resistant Safe-Step™ sole enhances wearer safety
  • Available as sterile or non sterile version
  • Elasticated top with secure ties
  • A unique barcode on the outer carton (ITF-14) allows automatic data entry into Stock Control Systems
Pour salle propre classe 10, ISO 4, M2.5.
Longueur: 400 mm
Certifications: EN ISO 13034 (Type PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 and 89/686/EEC Article 11b certifications.
Sterile model: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Conditionnement: Version stérile: Une paire par sachet plastique scellé, 15 sachets plastiques scellés par sac extérieur scellé, 5 sacs scellés de 15 paires par emballage en carton scellé, un emballage en carton scellé par carton (75 paires).
Version non stérile: Cinq sacs de 30 paires par emballage en carton scellé; un emballage en carton scellé par carton (150 pièces).