Imprimer
Surchaussures, ESD, BioClean ESD™, PP
Fournisseur: Nitritex
ESD016W ESD018B ESD018W
113-0815EA 631 EUR
113-0815 113-0816 113-0817
Surchaussures, ESD, BioClean ESD™, PP
Vêtements à usage unique
Les surchaussures jetables antistatiques ESD avec ruban conducteur sont fabriquées à partir de polypropylène non tissé filé-lié.
  • Performance ESD supérieure
  • Ruban conducteur en polyester avec filament conducteur en carbone
  • Ruban ne laissant pas de traces
  • Faible relargage particulaire et conditionnement en sachet double pour les salles propres
Suitable for use in ISO class 5 cleanrooms.
Longueur: 400 ou 455 mm