Imprimer
Manchettes de protection pour salle propre, BioClean-D™
Fournisseur: Nitritex
S-BDSC-L BDSC-L
113-8035EA 312 EUR
113-8035 113-8034
Manchettes de protection pour salle propre, BioClean-D™
Vêtements à usage unique
Les manchette extra-longues et à usage unique BioClean-D™ sont fabriquées en tissu CleanTough™, en PP spunbond non tissé avec un film PE. Ce tissu offre un confort et une souplesse accrus pour l'utilisation, la protection contre les particules fines et les vaporisations.
  • Lightweight, low linting and hard-wearing material
  • Elasticated arms and cuffs
  • Available as sterile or non sterile version
  • A unique barcode on the outer carton (ITF-14) allows automatic data entry into Stock Control Systems
Suitable for use in Class 10, ISO 4, M2.5 cleanrooms.
Type PB [6]; Cat. III
Certifications: EN ISO 13034 (Type PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 and 89/686/EEC Article 11b certifications.
Sterile model: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Conditionnement: Sterile version: One pair per sealed plastic bag, 15 sealed plastic bags (30 pieces) per sealed outer bag, six outer bags (30 pieces) per sealed carton liner, one carton liner per carton (180 pieces / 90 pairs).
Non sterile version: 15 pairs per sealed inner plastic bag, one inner bag per sealed outer bag, six outer bags of 15 pairs per sealed carton liner, one carton liner per carton (90 pairs).