Imprimer
Armoires de stockage de sécurité Combi, Type 90, K-UB-90
Fournisseur: asecos
30365001 30377001 30370001 30358001
135-1944EA 2360 EUR
135-1944 MSGA30377001 MSGA30370001 135-1777
Armoires de stockage de sécurité Combi, Type 90, K-UB-90
Mobilier Armoires de stockage
Armoires de sécurité résistantes au feu, de type 90 (résistent au feu durant 90 minutes), le stockage sûr et approuvé des substances dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail.
  • Construction robuste et longévité - corps en tôle d'acier thermolaqué
  • Deux compartiments de stockage séparés pour le stockage des liquides inflammables, des acides et des alcalis.
  • Utilisation aisée et sûre - la porte et le tiroir restent ouverts dans toutes les positions, l'intérieur de l'armoire est entièrement visible - accès à tous les récipients, ouverture à 135° de la porte à battants
  • Sécurité - tiroir d'un raccordement à la terre avec pince, bac de rétention soudé, tiroirs à fermeture automatique en cas d'incendie.
  • Pas d'utilisation non autorisée - porte et tiroir verrouillables avec serrure à barillet et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
  • Mobilité - roulettes avec socle (disponible en option), déplacement aisé de l'armoire.
  • Ventilation - conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d'évacuation technique, extraction des deux compartiments par un seul raccord de ventilation
Certifications: Testée en four (essai type) conformément à la norme EN 14470-1. Conformité à la norme EN 14727 (mobilier de laboratoire).
Informations de commande: Les packs d'équipements intérieurs doivent être commandés séparément (non inclus). Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web ou contactez Avantor.
Information de livraison: Prix de livraison disponibles sur demande.