Imprimer
Billes de verre sodo-calcique Ballotini solides, SiLibeads®
Fournisseur: SIGMUND LINDNER
4507 5011 5012 5014 5018 5013 5211-7 5210 BL5016/10.0 5017 4511 BL5009/3.70-4. 5015 5216-7 5215-7 5214-7 5213-7 5212-7 5212-25KG 9623 5215-25KG
459-9131EA 54.8 EUR
459-9131 459-9134 459-9135 459-9136 459-9138 201-0477 201-0481 201-0480 LINRBL5016/10.0 201-0479 534-0002 LINRBL5009/3.70-4. 201-0478 201-0488 201-0487 201-0486 201-0485 201-0483 201-0755 534-0005 LINR5215-25KG
Billes de verre sodo-calcique Ballotini solides, SiLibeads®
Perles Billes de verre
Des billes de verre Ballotini solides sont produites à partir de verre sodo-calcique pur.
  • Applications principales :
  • "Stations chimiques (pour de grandes zones inertes) et filtres, par exemple, colonnes de fractionnement
  • Recharge de résine
  • Grenaillage
  • Brunissage (finition métallisée)
  • Chromatographie en phase gazeuse"
Le procédé de lavage et de polissage unique n'implique pas d'ajouter de l'acide fluorhydrique et donne aux billes une surface brillante pure sans contamination.