Imprimer
VWR®, Distributeur de rouleaux de lingettes
Fournisseur: VWR Collection
115-2424EA 50.1 EUR
115-2424 115-2425
VWR®, Distributeur de rouleaux de lingettes
Distributeurs de lingettes
Ces distributeurs en métal laqué blanc sont adaptés à une utilisation avec des rouleaux de lingettes.
  • Modèle sur pieds ou à fixation murale
  • Pour rouleaux de lingettes de 40 cm de Ø ext. max. et de 42 cm de largeur max.