Imprimer
Tabliers résistants aux produits chimiques, Tychem® 2000 C et Tychem® 6000 F, PA30LO
Fournisseur: DuPont
TYCPA30SYL00 TYFPA30SGY00
113-0875EA 147 EUR
113-0875 113-0880
Tabliers résistants aux produits chimiques, Tychem® 2000 C et Tychem® 6000 F, PA30LO
Tenue de travail
Conçus pour une utilisation avec les vêtements Tychem®, ces tabliers offrent une excellente protection des parties du corps qui sont exposées aux substances dangereuses.
  • Tablier couvrant les jambes jusqu'au tibia, avec col et lien à la taille
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) (à l'intérieur uniquement)
  • Conformes à la norme EN 14126 (protection contre les agents infectieux)
Les tabliers Tychem® C utilisent la force du tissu Tyvek® et un revêtement polymérique afin d'offrir une bonne protection contre la perméation d'un large éventail de produits chimiques inorganiques et de dangers biologiques (même sous pression). Ils sont utilisés pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une grande variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâtes de papier et de papiers, le traitement des produits agro-alimentaires, le traitement chimique et la fabrication de produits pharmaceutiques.
Les tabliers Tychem® F sont fabriqués à partir d'un tissu léger et durable composé d'un film de protection exclusif laminé sur un substrat en Tyvek® ultra-résistant. Ils offrent une excellente protection contre la perméation chimique d'une gamme étendue de produits chimiques, contribuant ainsi à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des dangers biologiques et certains agents de guerre chimique. Ces tabliers sont utilisés dans un large éventail d'applications, du nettoyage de déversements de produits chimiques aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par les réponses d'urgence.
Couleur: Jaune (Tychem® C) ou gris (Tychem® F)
Type PB [3], EN 14126, Cat. III
Certifications: Type PB [3], EN 14126, Cat. III