Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, FineDex® 944-32 Fisherman
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2094432/7 2094432/8 2094432/9 2094432/10
112-0161EA 94.6 EUR
112-0161 112-0164 112-0170 112-0192
Gants résistants aux produits chimiques, FineDex® 944-32 Fisherman
Gants
En latex, intérieur tricoté 100 % polyamide. Finition surface gaufrée ou crêpée. Le latex naturel possède une souplesse exceptionnelle et offre à l'utilisateur sensibilité tactile et confort. La doublure tricotée sans coutures permet une adaptation parfaite des gants aux mains.
  • La finition de surface crêpée garantit une meilleure préhension lors de la manipulation d'objets glissants
  • Manches élastiques pour une meilleure tenue
  • Les manches protègent également une grande partie des avant-bras
Ideal for use in fishing, fish processing, ice handling, sorting and packing, and wine growing.
Certifications: EN 388:2016 (3142X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNO), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Food contact approved.