Imprimer
Gants résistants au froid, ActivArmr® 80-400
Fournisseur: Ansell
80-400/10 80-400/7 80-400/8 80-400/9 80-400/11
112-3827EA 126 EUR
112-3827 112-3824 112-3825 112-3826 112-3823
Gants résistants au froid, ActivArmr® 80-400
Gants
Gants tricotés avec revêtement intérieur et poignet tricoté. Doublure isolante en bouclette acrylique.
  • Pour les environnements froids jusqu'à −30 °C (contact bref)
  • Excellente préhension dans toutes les conditions de travail
  • Très confortables
Excellentes propriétés d'isolation pour un plus grand confort dans des environnements de travail froids.
Certifications: EN 388:2016 (2231C), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (020), Cat. III