Imprimer
Appareils de distillation à la vapeur Kjeldahl, KjelFlex K-360
Fournisseur: BUCHI
043600 043607 043601 043606 043605 043608 043609
533-0050EA 0 EUR
533-0050 533-0053 533-0051 533-0052 701-0273 BUCH043608 BUCH043609
Appareils de distillation à la vapeur Kjeldahl, KjelFlex K-360
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
Le KjelFlex K-360 automatisé est disponible dans plusieurs configurations en fonction de l'application et de la capacité de traitement. En règle générale, il s'agit d'une combinaison de l'unité principale et des options modulaires de la pompe protégée contre les acides, du titrage ou du type de protection contre les éclaboussures. La participation des opérateurs au processus a été considérablement réduite.
  • Générateur de vapeur compact avec contrôle de l'eau de refroidissement
  • Boîtier en plastique résistant aux acides et aux alcalis
  • Tous les composants
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle K-360
Environmentally Preferable
Récupération d'azote >99,5 %
Réseervoir NaOH 10 L
Réservoir d'eau 10 L
Réservoir d'acide borique 10 L
Affichage Large, high contrast, multiline LCD
Programmes 50
Interfaces USB
Puissance 2200 W
L×P×H 405×400×660 mm
Poids 22 kg