Imprimer
VWR®, Billes de verre
Fournisseur: VWR Collection
201-1251EA 7.7 EUR
201-1251 201-1252 201-1253 201-1254 201-1255 201-1256 201-1257 201-1258 201-1259 201-1260
VWR®, Billes de verre
Perles Billes de verre
Verre sodocalcique, solide.
  • Ne conviennent pas aux applications impliquant de la chaleur
  • Disponibles en tailles de 1 à 10 mm
Peut être utilisé pour de nombreuses applications différentes en laboratoire. Dans les laboratoires de microbiologie, elles sont utilisées dans la production de suspension de cellule unique ou d’étalement. Dans les laboratoires de chimie, elles sont utilisées comme matériau de remplissage des colonnes de distillation. Elles peuvent également servir à nettoyer d'autres récipients à fond rond.