Imprimer
VWR®, Systèmes de filtration par le vide à tube
Fournisseur: VWR Collection
514-1068EA 240 EUR
514-1068 514-1069 514-1070 514-1071
VWR®, Systèmes de filtration par le vide à tube
Filtres Unités de filtration sous vide
Ces unités sont idéales pour minimiser les transferts inutiles en filtrant directement dans un tube à centrifuger.
  • Stérilisation par faisceau d'électrons
  • Non pyrogènes
PES membrane: Low protein binding and low extractables. Ideal for tissue culture applications.
Information de livraison: Each PP centrifuge tube is supplied with an individually wrapped cap for storage. Each individual unit is lot-numbered for easy identification and tracking.
Conditionnement: Conditionnement dans un sac refermable. Le bouchon du tube à centrifuger est emballéMore Product Information