Imprimer
VWR® Durac™ Plus, Hydromètres
Fournisseur: VWR Collection
620-2388EA 219 EUR
620-2388 620-2389
VWR® Durac™ Plus, Hydromètres
Hydromètres
Ces hydromètres de forme simple sont conçus pour des applications lors desquelles une manipulation brutale ou une contamination pourrait être un problème.
  • Ballast sans plomb durable et incassable
  • Graduation noire facile à lire sur le dos jaune pour éviter la fatigue oculaire
  • Numéro de série individuel - Standardisation de la température de 15 °C
Convient aux applications dans le secteur agroalimentaire.
Certifications: NIST.
Informations de commande: Inclut une déclaration multilingue de précision.
Attention: Non recommandé pour une utilisation avec des liquides à base de pétrole ou d’autres agents corrosifs, ceux-ci doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.