Imprimer
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂)
Fournisseur: Avantor
7307-09EA 354.71 EUR
7307-09 7307-02 7307-01
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂)
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum, positive pressure or centrifugation
Applications générales : Lipides (acides gras, cholestérol).
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase normale.