Imprimer
Slim Jim® Collecteurs avec conduits d’aération, 60 et 87 L
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE FG354060GRAY FG354007GRN FG354060BEIG FG354060BLA 1956188 1955959 1971259 1956187 1956181 1955960 1956189 1971257 1971258
129-0330EA 130 EUR
129-0330 129-0331 129-0428 129-0429 129-0430 129-2091 129-2095 129-2027 129-2092 129-2093 129-2094 RUBB1956189 129-3957 RUBB1971258
Slim Jim® Collecteurs avec conduits d’aération, 60 et 87 L
Poubelles Conteneurs de déchets
Gestion des déchets facilitée et réduction des efforts du personnel
  • Son design épuré et son faible encombrement maximisent l’espace pour s’adapter aux endroits les plus étroits
  • Les conduits d’aération facilitent le retrait des doublures jusqu’à 80%, évitant ainsi les blessures inutiles et améliorant la productivité
  • Les sangles des sachets, intégrées aux poignées latérales, simplifient la fixation des doublures
  • Les poignées moulées robustes, situées sur le côté et à la base du bac, offrent un meilleur contrôle lors de la manutention et du vidage
  • Le bord renforcé par des nervures résiste à l’écrasement et empêche les conteneurs de se coincer lorsqu’ils sont empilés
  • Les surfaces lisses et les bords profilés sont faciles à entretenir
  • Garantie de 10 ans contre l'usure normale ; l'engagement de Rubbermaid pour une durabilité garantie
La poubelle Slim Jim® de Rubbermaid, dotée de conduits d’aération, est un bac durable et sans compromis qui constitue la solution idéale pour les environnements médicaux, les bureaux et les commerces où l'espace est restreint. Conçue pour s’adapter aux volumes limités, le bac Slim Jim® est fabriqué en polyéthylène résistant, avec une nervure renforcée qui résiste à l’écrasement. Des conduits d’aération facilitent le retrait des doublures jusqu’à 80%. Les surfaces lisses et les bords profilés rendent également cette poubelle à profil mince très facile à nettoyer.