Imprimer
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ sulfate-florisil de sodium anhydre
Fournisseur: Avantor
7495-04EA 366.94 EUR
7495-04 7495-18
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ sulfate-florisil de sodium anhydre
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes SPE ont été conçues pour nettoyer les extraits d’hydrocarbures de l’eau.
Certifications: ISO 9377-2