Imprimer
Gants à usage général, 26740
Fournisseur: ESPUNA ET CIE
26740/10 26740/7 26740/8 26740/9
112-5425EA 106 EUR
112-5425 112-5422 112-5423 112-5424
Gants à usage général, 26740
Gants
Ces gants de manutention, fabriqués en cuir de vachette pleine fleur, offrent une protection contre les dangers mécaniques dans des environnements humides.
  • Le traitement hydrofuge permet la manutention de produits humides et graisseux
  • Doux et confortables à porter
  • Excellente dextérité
  • Poignets en tricot avec protection artérielle supplémentaire en cuir
Domaines d'application usuels: l'assemblage, le montage, la pression, la construction et l'entretien, le câblage et tous les travaux du bâtiment.
Certifications: EN 388:2016 (3122X); Cat. II