Cefazolin Sodium Salt
Fournisseur: MP Biomedicals
|
Danger
|
0215494680
0215494690
0215494691
ICNA0215494680EA
70.2
EUR
ICNA0215494680
ICNA0215494690
ICNA0215494691
Cefazolin Sodium Salt
Cefazolin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Formule:
C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃ |
Numéro MDL:
MFCD00056883 Numéro CAS: 27164-46-1 |