Imprimer
Alcanes en C9-12, iso- G pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Filtré à 0,2 µm
125273.1612 125273.1214
APPC125273.1612EA 140 EUR
APPC125273.1612 APPC125273.1214
Alcanes en C9-12, iso- G pour analyses
Alcanes en C9-12, iso-
Numéro CAS: 90622-57-4
ONU: 3295
ADR: 3 III