Imprimer
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) (de galactose d'origine végétale) ≥99.5% (par HPLC) sans dioxanne
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: IPTG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Isopropyl Beta-D-1-thiogalactopyranoside
A7211.0025 A7211.1000
A7211.0025EA 847 EUR
A7211.0025 A7211.1000
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) (de galactose d'origine végétale) ≥99.5% (par HPLC) sans dioxanne
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) is derived from plant origin galactose.
  • Assay: min. 99,5%
  • Solid form
  • Dioxane free
  • Soluble in 5% water
  • Clear and colourless
  • Storage temperature: −20 °C
Assay (HPLC): min. 99.5 %
Solubility (5 %; H2O): clear, colorless
α20°C/D; 1 %, H2O: -29° - -33°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Attention: Storage temperature: 2-8 °C
Formule: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31 g/mol
Point d'ébullition: 402
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1