Imprimer
Pipettes multicanaux, électroniques, avec Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4671000BT 4671010BT 4671020BT 4671030BT 4671040BT 4671050BT 4671060BT 4671070BT 4671080BT 4671090BT 4671100BT
613-5752EA 1462 EUR
613-5752 613-5756 613-5760 613-5761 613-5753 613-5757 613-5762 613-5754 613-5758 613-5759 613-5755
Pipettes multicanaux, électroniques, avec Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Pipettes Pipetteurs
Grâce à leur polyvalence améliorée et à leur personnalisation, ces micropipettes automatisent les tâches de pipetage quotidiennes sur des microplaques à 96 et 384 puits. Fonction d'éjection des pointes électroniques et pipetage contrôlé à l'aide de l'index permettant au pouce de se détendre pendant le pipetage.
  • Technologie de verrouillage ClipTip : la pointe est verrouillée de façon étanche jusqu'à éjection - Pas de perte d'échantillons précieux à cause d'une chute de pointe
  • Deux options de fonctionnement pour chaque application : étapes configurées via la matrice ou préréglages intégrant les paramètres pour les applications les plus courantes
  • Cinq profils d'utilisateur avec interface personnalisée et protection par mot de passe pour un fonctionnement uniforme en cas d'utilisateurs et d'environnements multiples
  • Possibilité de stocker jusqu'à 30 protocoles courants avec un nom et un étalonnage spécifiques dans les fonctions du programme
  • Fonctions de suivi de maintenance et d'étalonnage pour signaler aux utilisateurs que la micropipette nécessite une intervention pour maintenance ou réparation
  • Pile au lithium pour des performances durables ; l'unité est rechargée sur un support de charge ou une prise
  • Les micropipettes peuvent être programmées via un PC en se connectant à la nouvelle application My Pipette™ Creator par Bluetooth* ou par connexion USB
Informations de commande: fournies avec une alimentation universelle. Extension de garantie de deux ans, uniquement disponible par enregistrement sur Internet.
Attention: Remarque : les pointes ClipTip™ 384 et ClipTip™ de 12,5 µl, ainsi que les modèles compatibles E1-ClipTip™, ne disposent pas de technologie de verrouillage.
* Les modèles Bluetooth ne sont pas disponibles dans tous les pays.