Imprimer
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H60046.MD H60046.03
H60046.MDEA 225 EUR
H60046.MD H60046.03
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane ≥97%
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
Purity: 97+% CAS No.: 528565-79-9 Molecular Formula: C34H36P2 Formula Weight: 506.60 Melting Point: 143-147° MDL No.: MFCD07369027
Formule: C₃₄H₃₆P₂
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369027
Numéro CAS: 528565-79-9