Imprimer
VWR®, Boîtes confocales pour microscopie
Fournisseur: VWR Collection
734-2904EA 110 EUR
734-2904 734-2906
VWR®, Boîtes confocales pour microscopie
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 mm, PS cell culture dishes with the optical benefits of glass. Dishes are available with Ø 20 mm glass centre, with or without a tissue culture-treated surface.
  • En verre borosilicaté homogène à faible teneur en bulle et faible contenu d'inclusion
  • Transparentes, colle de qualité médicale, achromatiques
  • Surface des boîtes lisse et exempte de stries afin de maximiser la zone de croissance utile
  • Rebord sur la partie supérieure du couvercle qui s'adapte au bord de la boîte, pour un empilage facile et sûr
  • Couvercles ventilés pour des échanges gazeux efficaces
  • Adaptées à tous les examens de cellules vivantes
  • Stérilisation par faisceau d'électrons et apyrogènes
Glass thickness: 0,16 to 0,19 mm.
Certifications: Certification ISO 13485:2003 et ISO 9001:2008.