Imprimer
Microplaques 1536 puits, non traitées, BRANDplates®
Fournisseur: Brand
781640 781641 781642
735-2019EA 930 EUR
735-2019 735-2020 735-2021
Microplaques 1536 puits, non traitées, BRANDplates®
Microplaques Microplaques HTS
Ces plaques en PS à fond plat sont disponibles en stériles ou non stériles.
  • Toutes les plaques BRANDplates® présentent un étiquetage alphanumérique, sont empilables et compatibles avec la plupart des laveurs et lecteurs de microplaques standard
  • Les plaques blanches offrent une réflexion maximale et une interférence minimale pendant les mesures de luminescence; les plaques noires garantissent une rétrodispersion minimale de la lumière pendant les analyses de fluorescence
  • Les plaques stériles sont fournies en conditionnement individuel, avec couvercle