Imprimer
Cryothermostats à circulation
Fournisseur: HUBER
2009.0002.01 2010.0002.01 2008.0005.01
461-0142EA 5660 EUR
461-0142 461-0143 461-0564
Cryothermostats à circulation
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs détachables
Ces cryothermostats à circulation sont parfaits pour le contrôle direct de la température de −30 à +200 °C.
  • Interchangeable, le Pilot ONE® peut être utilisé comme télécommande (avec un câble de données en option)
  • Le contrôleur peut être mis à niveau à tout moment pour offrir des fonctionnalités supplémentaires (kits Exclusive et Professional E-grade®). La version basique intègre six langues (anglais, allemand, français, espagnol, italien et russe)
  • La résolution de l'affichage est de 0,1 °C. L'affichage peut être personnalisé selon les préférences des utilisateurs, et les informations importantes comme le point de consigne, la température interne ou de processus réelle, peuvent être affichées dans un plus grand format
  • Pompe de pression/aspiration à vitesse variable puissante avec contrôle de pression variable (VPC)
  • L'utilisateur peut définir des alarmes visuelles et sonores limitant la plage de température et programmer l'unité pour un démarrage automatique grâce à ses fonctions d'horloge et de calendrier
Le contrôleur Pilot ONE® est extrêmement polyvalent et inclut de nombreuses fonctionnalités. Il possède un écran TFT couleur qui affiche clairement toutes les informations ainsi qu'un système de menu convivial et une interface RS232.
Capacité de pompe max. :
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 25 l/min, 400 mbar (aspiration)
Modern and easy to use microprocessor controller with a large temperature display limited to essential functions only. MPC controller features over-temperature alarm and low-liquid level protection. All MPC models also feature a powerful pressure and suction pump for optimum performance.
Comply with DIN 12876 Safety class III, FL
Certifications: Conformes à la norme DIN 12876, classe de sécurité III, FL
Attention: * Capacité de refroidissement à 0: −10 et −20 °C