Imprimer
Étiqueteuse, sets BMP51 et BMP53 selon application
Fournisseur: Brady
710938 710929 710931 710940
BRDY710938EA 635 EUR
BRDY710938 BRDY710929 BRDY710931 BRDY710940
Étiqueteuse, sets BMP51 et BMP53 selon application
Imprimantes Label Printers
Ces sets proposent une imprimante avec logiciel, ainsi qu'une sélection d'étiquettes pour l'étiquetage précis des échantillons de laboratoire. Tant le modèle BMP51 que le BMP53 sont des étiqueteuses thermiques portables, monochromes, dotées d'une tête d'impression de 300 dpi, avec des caratéristiques très semblables, à une exception près: contrairement à BMP53, BMP51 peut fonctionner comme appareil autonome.
  • Connexions USB, Bluetooth, Ethernet (en option), Wi-Fi
  • Vitesse d'impression 25,4 mm/seconde
BMP51 est un set d'identification pour laboratoire; il est doté d'un clavier QWERTY permettant d'identifier les échantillons sur le terrain. Le chargement est prévu par le haut pour accueillir le ruban d'impression et les étiquettes, ce qui permet d'en changer en quelques secondes.
Information de livraison: Le set pour environnement électrique inclut: imprimante BMP51 ou BMP53 et étui rigide, câble USB, aimant, batterie au lihtium-ion rechargeable et adaptateur CA avec cordon d'alimentation, logiciel d'étiquetage LabelMark™ 5; étiquettes pour bureautique et marquage électrique, étiquettes pour panneaux de commande et tableaux électriques, étiquettes pour câbles. Le set pour télécommunications inclut: imprimante BMP51 ou BMP53 avec étui rigide, câble USB, aimant, batterie au lithium-ion rechargeable et adaptateur CA avec cordon d'alimentation, logiciel d'étiquetage LabelMark™ 5; étiquettes pour fils et câbles, étiquettes pour borniers et panneaux de brassage, étiquettes pour tableaux de commande et tableaux électriques.