Imprimer
Indicateur de pH, 1 - 11, triple, Rota
Fournisseur: VWR Chemicals
85409.600EA 84.1 EUR
85409.600 85409.600RF
Indicateur de pH, 1 - 11, triple, Rota
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Ces papiers indicateurs Triple indiquent trois couleurs différentes pour chaque valeur de pH.
  • Haute précision grâce à l'échelle à 3 couleurs
  • Utilisation simple
  • Fabriqués à partir de papier de qualité supérieure pour fournir une bonne concordance de couleurs à l'échelle
Le papier triple est spécialement équipé d'une barrière hydrophobe entre les différents indicateurs. Ainsi, les différentes couleurs ne se mélangeront pas et une utilisation optimale sera assurée.
Parameter: pH
Kit type: Single parameter
Shelf life: Three years
Storage temperature: 4 to 30 °C (39 to 86 °F)
Refill size: 3 reels of 6 m length and 14 mm width
Information de livraison: Fourni dans des bobines en plastique qui assurent une protection et une stabilité à long terme. Bobine de 6 m de long, largeur : 14 mm