Imprimer
Papier indicateur de pH, 1-14, Rota
Fournisseur: VWR Chemicals
85402.600EA 64.1 EUR
85402.600
Papier indicateur de pH, 1-14, Rota
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Papier indicateur permettant un test sur la gamme de pH complète.
  • Prêt à emploi
  • Fabriqués à partir de papier de qualité supérieure pour fournir une bonne concordance de couleurs à l échelle
Information de livraison: Supplied in plastic reels that ensure protection and long term stability. Reel of 5 m length, width: 7 mm.