Imprimer
Filtres quantitatifs, grades durcis à faible teneur en cendres, grade 50
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
512-0340EA 51.9 EUR
512-0340 512-0341 512-0660 512-0344 512-0595 512-0342 512-0661 512-0343 512-0337 512-0657 512-0338 WHAT1450-063 512-0339 512-0658 512-0659
Filtres quantitatifs, grades durcis à faible teneur en cendres, grade 50
Filtres Papiers filtre Papiers filtres quantitatifs
Ces papiers filtres très satinés, fabriqués à base de linters de coton, assument la filtration par le vide dans les entonnoirs Büchner ou Hirsch et permettent une forte rétention des précipités cristallins très fins.