Imprimer
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fournisseur: Corning
430314 430320
734-1830EA 111.6 EUR
734-1830 734-1831
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtres Unités de filtration sous vide
Membrane en acétate de cellulose, entonnoir en PS, tube à centrifuger en PP.
  • Membrane de 50 mm de diamètre
  • Minimise les transferts inutiles en filtrant directement dans un tube à centrifuger de 50 ml
  • Chaque boîte comprend deux supports pour tubes à centrifuger
  • Chaque tube à centrifuger en PP est fourni avec un bouchon emballé individuellement pour permettre le stockage
  • Conditionnement individuel, stérile, certifié non pyrogènes