Imprimer
Conteneurs stériles, 250 ml, Corning®
Fournisseur: Corning
430179 430180 430181
525-3408EA 364.67 EUR
525-3408 734-1817 734-1818
Conteneurs stériles, 250 ml, Corning®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Fond en PP souple avec couvercle à emboîter en PE-HD.
  • Gradués en millilitres et en onces
  • Certifiés non pyrogènes
  • Stériles
Servant de bécher ou de conteneur de stockage.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.