Imprimer
Tamiseuses, Tyler Ro-Tap®
Fournisseur: NEXOPART
510-0945EA 5350 EUR
510-0945 510-0947 510-1035 510-1036 HAVE205322655 HAVE205322761
Tamiseuses, Tyler Ro-Tap®
Agitateurs Tamiseurs
Pour le tamisage sec. Les tamiseuses Tyler Ro-Tap ® RX 29 CE et RX 30 CE reproduisent le mouvement circulaire et de tapotement du tamisage à la main, mais avec une action mécanique reproductible. La tamiseuse effectue un mouvement circulaire de la pile du tamis, tandis qu'un bras mécanique réalise un mouvement de tapotement sur le dessus de la pile, créant ainsi une imitation parfaite et reproductible des conditions manuelles, avec un tapotement supplémentaire sur le côté. Elles fonctionnent dans une armoire totalement fermée, ce qui garantit la sécurité de l'opérateur et réduit considérablement les émissions sonores.
  • Fréquence de rotation : 278 tr/min ; fréquence de tapotement : 150 tr/min
  • Mécanisme de commande indépendant, installé sur le côté du boîtier
  • Poids max. de la tour de tamisage complète : 3 kg (charge nette)
  • Minuterie : 0 à 99 min
  • Émission sonore : <70 dB(A) (avec enceinte insonorisante en standard)
The Ro-Tap® shaker RX 29 CE accepts sieves up to 203 mm diameter. The Ro-Tap® shaker RX 30 CE accepts sieves up to 305 mm diameter. Spare parts are available, please contact your local Avantor sales office for details.
Information de livraison: RX 29: Includes clamping system for 6 standard or 13 half height sieves.
RX 30: Includes clamping system for 5 standard or 8 half height sieves.