Imprimer
Solution sporicide stérilisante à froid, Actril®
Fournisseur: MARCOR PURIFICATION
176-02-053 176-02-056
148-0106EA 631 EUR
148-0106 148-0111
Solution sporicide stérilisante à froid, Actril®
Produits nettoyants Désinfectants
Solution stérilisante à froid Actril prête à l'emploi, efficace, virucide, bactéricide, fongicide, sporicide pour la désinfection des surfaces dans les environnements pharmaceutiques. Elle est totalement biodégradable et ne contient que des matières premières de qualité pharmaceutique.
  • Pas de dilution requise
  • Bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide et sporicide
  • Plus rapide, plus sûr et moins corrosif que les liquides à base d'aldéhyde
  • Filtrage via des filtres de 0,2 micron
Effective ready-to-use sporicide is available in cleanroom packaging to make it easier to use in cleanroom settings. Actril® Cold Sterilant is a leading surface disinfectant in medical and cleanroom applications. Actril® Cold Sterilant complies with the USP guidelines for choosing disinfectants for aseptic areas. Actril®CR is completely biodegradable and does not have to be part of a rotation of disinfectants program.