Imprimer
Armoires pour produits chimiques, CF-CLASSIC
Fournisseur: asecos
30802 30801 30800 30799 30798 30797 30796
MSGA30802EA 576 EUR
MSGA30802 MSGA30801 MSGA30800 MSGA30799 MSGA30798 MSGA30797 MSGA30796
Armoires pour produits chimiques, CF-CLASSIC
Mobilier Armoires de stockage
Stockage intérieur sûr et approuvé de différentes substances dangereuses dans une seule armoire de sécurité.
  • Construction robuste et longévité - construction robuste en tôle d'acier
  • Pas d'utilisation non autorisée : porte verrouillable avec serrure cylindrique (intégrée dans la poignée tournante)
  • Aération - ouvertures d'aération dans la porte, prêtes à être raccordées (DN 75) sur le dessus à un système d'évacuation technique
  • Tablettes à plateaux galvanisées, réglables en hauteur, capacité de charge de 50 kg
Fabriqué en Allemagne.
Informations de commande: Toutes les armoires sont fournies avec des étagères à plateaux (en tôle d'acier galvanisée) et une capacité de charge maximale de 50 kg par étagère. Pour plus d'informations, veuillez consulter la description du produit dans le tableau de commande.
Information de livraison: Prix de livraison disponibles sur demande.