Imprimer
Étiquettes pour imprimantes BBP3x, type B-509
Fournisseur: Brady
117918 117919 117916 117917
BRDY117918EA 234.94 EUR
BRDY117918 BRDY117919 BRDY117916 BRDY117917
Étiquettes pour imprimantes BBP3x, type B-509
Étiquettes
Matériau en polyester magnétique non adhésif sur lequel vous pouvez directement imprimer.
Idéales pour les applications d'identification réutilisables, repositionnables et liées au système Lean/5S.